重要文件
272795
Sigma-Aldrich
N -亚苄基苯胺
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5N=CHC6H5
CAS號碼:
分子量::
181.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
99%
形狀
powder
mp
52-54 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
c1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11+
InChI 密鑰
UVEWQKMPXAHFST-SDNWHVSQSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Kai Jiang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(8), 1265-1300 (2018-04-22)
Plant hormones are small molecules that play versatile roles in regulating plant growth, development, and responses to the environment. Classic methodologies, including genetics, analytic chemistry, biochemistry, and molecular biology, have contributed to the progress in plant hormone studies. In addition