重要文件
271640
Sigma-Aldrich
马尿酸钠 水合物
99%
同義詞:
N-苯甲酰基甘氨酸 钠盐, 苯甲酰氨基乙酸 钠盐, 马尿酸 钠盐 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
CAS號碼:
分子量::
201.15 (anhydrous basis)
Beilstein:
3638470
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
SMILES 字串
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)