重要文件
269417
Sigma-Aldrich
3-硝基苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4NCO
CAS號碼:
分子量::
164.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
bp
130-131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
51-52 °C (lit.)
官能基
isocyanate
nitro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-2-1-3-7(4-6)9(11)12/h1-4H
InChI 密鑰
GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Nitrophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)