文件
267872
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-(+)-戊二醇
99%
同義詞:
(S,S)-(+)-2,4-戊二醇, [S-(S*,S*)]-(+)-2,4-戊二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
CAS號碼:
分子量::
104.15
Beilstein:
4123490
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +39.8°, c = 10 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m0/s1
InChI 密鑰
GTCCGKPBSJZVRZ-WHFBIAKZSA-N
應用
具有光学活性的试剂,可用于制备强效钙拮抗剂 NIP-101。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R Sakoda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2370-2376 (1992-09-01)
Six optical isomers of 2-(4-diphenylmethyl-1-piperazinyl)ethyl 5-(4,6-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-yl)-1,4-dihydro-2, 6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3-pyridinecarboxylate dihydrochloride (NIP-101, 1.2HCl.2H2O), a potent calcium antagonist, were successfully prepared by using optically active (2R,4R)-(-)- and (2S,4S)-(+)-2,4-pentanediols, and cis-2,4-pentanediol and optically active (S)-(+)-2-methoxy-2-phenylethanol. Their proton nuclear magnetic resonance investigations demonstrate that the 1,3,2-dioxaphosphorinane