重要文件
264148
Sigma-Aldrich
三苯基硼烷–氢氧化钠加合物 溶液
6-10 wt. % in H2O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)3B · NaOH
CAS號碼:
分子量::
282.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
成份
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
濃度
6-10 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.378
密度
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)