重要文件
263613
Sigma-Aldrich
氯甲基膦酸二乙酯
97%
同義詞:
Chloromethylphosphonic acid diethyl ester, NSC 67753
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2PO(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
186.57
Beilstein:
1363361
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant involved in:
  • Subsequent alkylation after nucleophilic substitution
  • One-pot alkylation-boration of α-haloalkylphosphonates
  • Synthesis of cyclpentane and pyrrolidine derivatives via regioselective insertion reactions
  • Phosphorylation leading to P-containing cyclopropanes
  • Wadsworth-Emmons reactions
  • Ring expansion of zircnacycles via carbenoid insertion
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)