重要文件
260096
Sigma-Aldrich
4-溴-3,5-二羟基苯甲酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H2(OH)2CO2H
CAS號碼:
分子量::
233.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
powder
mp
274-276 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(O)c(Br)c(O)c1
InChI
1S/C7H5BrO4/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
InChI 密鑰
NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)