重要文件
258814
Sigma-Aldrich
Heteronemin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H44O6
CAS號碼:
分子量::
488.66
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2[C@]3(C)CC[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]2(C)[C@H]5[C@@H](OC=C15)OC(C)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)