Key Documents
257842
Sigma-Aldrich
全氟碘代癸烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3(CF2)9I
CAS號碼:
分子量::
645.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
195-200 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
InChI 密鑰
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
應用
全氟癸基碘已用于制备:
  • 3,5-(全氟癸基)苯基硼酸,直接酰胺缩合反应的“绿色”催化剂
  • 3-(全氟癸基)-1-丙烯
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
3, 5-Bis (perfluorodecyl) phenylboronic acid as an easily recyclable direct amide condensation catalyst.
Ishihara K, et al.
Synlett, 2001(9), 1371-1374 (2001)
Synthesis of perfluorinated allylic compounds by radical allylation and their purification over fluorous reverse-phase silica.
Ryu I, et al.
Tetrahedron Letters, 42(5), 947-950 (2001)