化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +48°, c = 2.25 in hexane
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
手性结构单元。