重要文件
255874
Sigma-Aldrich
3-氧代戊酸甲酯
98%
同義詞:
丙炔乙酸甲酯, 丙酰乙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2COCH2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
130.14
Beilstein:
1753684
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(=O)CC(=O)OC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)