重要文件
254053
Sigma-Aldrich
硝酸镨(III) 六水合物
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
硝酸镨(III)六水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pr(NO3)3·6H2O
CAS號碼:
分子量::
435.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI 密鑰
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
水合情况可能略有差异
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in