化驗
95%
mp
152-154 °C (lit.)
溶解度
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
amide
amine
hydrazide
phenyl
SMILES 字串
O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
InChI 密鑰
NOIIUHRQUVNIDD-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3