重要文件
252646
Sigma-Aldrich
三甲基硅烷基异氰酸酯
85%
同義詞:
异氰酸三甲基硅酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiNCO
CAS號碼:
分子量::
115.21
Beilstein:
1744962
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
85%
形狀
liquid
雜質
<15% hexamethyldisiloxane
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
InChI 密鑰
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
三甲基硅基异氰酸酯用于:
  • 异构金属-有机骨架-3 的合成后修饰[1]
  • 1-未取代-4-(二烷基氨基)咪唑啉-2-酮的合成[2]
  • 环戊二烯基铁 (CO) 2 或锰 (CO) 3 催化异氰酸酯转化成碳二亚胺[3]
  • 芳香烃 [4] 和醇的氨甲酰化[5]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
23.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S Manfredini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(15), 2401-2405 (1994-07-22)
As a continuation of previous studies on the synthesis and antitumor activity of geiparvarin analogues bearing a carbamate moiety in the alkyl side chain, a series of N-substituted [(E)-3-(4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl)-2- butenyl]carbamates (15a-f) were synthesized and tested with the objective to investigate
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 335, 558-558 (1993)
Tetrahedron Letters, 48, 6002-6002 (2007)
Reactions of trimethylsilyl isocyanate and isothiocyanate with 3-(dialkylamino)-2H-azirines. A facile synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones and 4-(dialkylamino) imidazoline-2-thiones
Handke I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(22), 5298-5300 (1988)
SiNCO+ and SiNCS+ and their neutral counterparts.
Srinivas R, et al.
Chemical Physics Letters, 316(3), 243-247 (2000)