Merck
全部照片(3)
Key Documents
249246
Sigma-Aldrich
(-)-氯代薄荷脑
98%
同義詞:
(1R)-(-)-氯代薄荷脑, (1S,2R,4R)-2-氯-1-异丙基-1-甲基环己烷, [1S-(1α,2β,4β)]-2-氯-4-甲基-1-(甲基乙基)环己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19Cl
CAS號碼:
分子量::
174.71
Beilstein:
1902297
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −52.4°, neat
折射率
n20/D 1.4634 (lit.)
bp
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
mp
−20-−16.5 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI 密鑰
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup