重要文件
247952
Sigma-Aldrich
2-溴-1,4-二氟苯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3F2
CAS號碼:
分子量::
192.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
58-59 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI 密鑰
XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Lithiation of 2-bromo-1,4-difluorobenzene in the presence of lithium diisopropylamide (LDA) in THF-hexane, butyllithium in diethyl ether-hexane and butyllithium in THF-hexane has been reported.
應用
2-Bromo-1,4-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,4-difluoroanthraquinone, a precursor to ametantrone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)
Synthesis of fluorine-substituted anthraquinones and aza-anthraquinones.
Khanapure SP, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 68(2), 131-134 (1994)