重要文件
246875
Sigma-Aldrich
4-环戊基苯酚
technical grade, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C5H9C6H4OH
CAS號碼:
分子量::
162.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
95%
bp
155 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2CCCC2
InChI
1S/C11H14O/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4H2
InChI 密鑰
SNBKPVVDUBFDEJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Resolution of 2-, 3- and 4-cyclopentylphenol (positional isomers of cyclopentylphenol) by thin-layer chromatography has been reported.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The Separation of 2-, 3-and 4-Cyclopentylphenol by Thin-Layer Chromatography.
Atkins TM, et al.
Journal of Liquid Chromatography, 6(7), 1171-1174 (1983)