重要文件
246506
Sigma-Aldrich
1-氯-2-甲基-2-苯基丙烷
99%
同義詞:
1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 氯代叔丁基苯, 氯化新戊烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
168.66
Beilstein:
2042085
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)