About This Item
線性公式:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
149.23
Beilstein:
3030178
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +50.2°, c = 1 in methanol
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter