Key Documents
241652
Sigma-Aldrich
1-溴-6-氯己烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br(CH2)6Cl
CAS號碼:
分子量::
199.52
Beilstein:
1697304
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI 密鑰
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-Bromo-6-chlorohexane was used in the synthesis of zinc reagent by reacting with Mg turnings in the presence of ZnCl2 and LiCl.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Tobias D Blümke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(23), 4082-4084 (2010-04-10)
Alkyl bromides bearing various functional groups are smoothly converted to functionalized alkylzinc reagents by the direct insertion of magnesium in the presence of LiCl and ZnCl(2).