重要文件
239666
Sigma-Aldrich
2-(甲胺基)乙醇
≥99%
同義詞:
N-甲基单乙醇胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3NHCH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
75.11
Beilstein:
1071196
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
662 °F
expl. lim.
19.8 %
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)