Merck
全部照片(3)
重要文件
237914
Sigma-Aldrich
氢醌-双(2-羟乙基醚)
98%
同義詞:
2,2′-(1,4-亚苯基双氧)双乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(OCH2CH2OH)2
CAS號碼:
分子量::
198.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
自燃溫度
874 °F
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCOc1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-1-2-10(4-3-9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI 密鑰
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Evelyn C S Santos et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(4), 703-714 (2019-12-24)
Here we describe the assembly and pH-driven operation of two nanocarriers based on non-functionalized (MCM-41) and carboxylate-functionalized (MCM-41-COOH) containers loaded with the anticancer drug doxorubicin (DOX) and capped by quaternary ammonium pillar[5]arene (P[5]A) nanogates. MCM-41 and MCM-41-COOH containers were synthesized