重要文件
234621
Sigma-Aldrich
间氯苯甲酸甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
170.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
The (1+1) Resonance Enhanced Multiphoton Ionisation (REMPI) spectrum and the fluorescence excitation spectrum of methyl 3-chlorobenzoate has been measured in the supersonic free jet[1]. Reaction of methyl 3-chlorobenzoate with lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA) has been investigated[2].
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lithium diisobutylpiperidinohydroaluminate (LDBPA) as a mild and efficient reducing agent for the conversion of ester to aldehyde.
Ahn JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 377-378 (2005)
Laser jet spectra of methyl 3-chlorobenzoate.
Hirano A, et al.
Journal of Molecular Structure, 701(1), 9-11 (2004)