文件
233854
Sigma-Aldrich
二甲胂酸钠 三水合物
98%
同義詞:
二甲基胂酸 钠盐 三水合物, 二甲胂酸 钠盐, 卡可基酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
CAS號碼:
分子量::
214.03
Beilstein:
3702348
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
98%
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Sodium cacodylate trihydrate [Na(CH3)2 AsO2 . 3H2O] is a buffering agent typically employed in the preparation of biological samples for electron microscopy.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effects of diapause and cold acclimation on egg ultrastructure: new insights into the cold hardiness mechanisms of the Asian tiger mosquito Aedes (Stegomyia) albopictus
Kress A, et al.
Journal of Vector Ecology : Journal of the Society for Vector Ecology, 41(1), 142-150 (2016)
Novel buffer systems for macromolecular crystallization
Newman, Janet
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 60(3), 610-612 (2004)