重要文件
233285
Sigma-Aldrich
3-氯-4-氟苯酚
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)OH
CAS號碼:
分子量::
146.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3,9H
InChI 密鑰
ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
3-Chloro-4-fluorophenol has been used in the preparation of 3-chloro-4-fluoro-2′-methoxycarbonyldiphenyl ether required for the synthesis of flavone and xanthone derivatives[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S Mari et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 54(6), 411-415 (1999-08-12)
A number of flavone and xanthone derivatives bearing some characteristic features of fluoroquinolones such as the fluorine atom and an ortho piperazine ring are described. The new compounds have been tested for possible cytotoxic and antimicrobial activities. Cytotoxicity of both