文件
233234
Sigma-Aldrich
2-氯-1-氟-4-硝基苯
98%
同義詞:
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)NO2
CAS號碼:
分子量::
175.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
InChI 密鑰
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene undergoes reduction in the presence of Mo(CO)6 and 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) under microwave irradiation to yield a mixture of 3-chloro-4-fluoroaniline and 3-chloro-4-ethoxyaniline.
應用
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene has been used in synthesis of:
  • benzoimidolones on Ameba resin
  • methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Microwave mediated reduction of heterocycle and fluorine containing nitroaromatics with Mo (CO)6 and DBU.
Spencer J, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10195-10200 (2008)
Practical and efficient synthesis of N-fused tricyclic indoles.
Koay N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 122-124 (2011)
Microwave-assisted traceless synthesis of benzimidazolones.
Xu X-J and Zong Y-X.
Tetrahedron Letters, 48(1), 129-132 (2007)