重要文件
232890
Sigma-Aldrich
2′,6′-二氟苯乙酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3COCH3
CAS號碼:
分子量::
156.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
76-79 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2′,6′-Difluoroacetophenone undergoes ruthenium-catalyzed phenylation with phenylboronate via carbon-fluorine bond cleavage to yield 2′,6′-diphenylacetophenone[1].
應用
2′,6′-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines[2].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ruthenium-catalyzed arylation of fluorinated aromatic ketones via< i> ortho</i>-selective carbon-fluorine bond cleavage.
Kawamoto K, et al.
Tetrahedron Letters, 52(44), 5888-5890 (2011)
Synthesis of 2-aminoquinazolines from ortho-fluoroketones.
Hynes JB, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(4), 1185-1187 (1995)