重要文件
230650
Sigma-Aldrich
4-正戊基苯甲酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4C6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
192.25
Beilstein:
2044798
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid crystal
SMILES 字串
CCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)