重要文件
229180
Sigma-Aldrich
L-(+)-酒石酸二异丙酯
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
同義詞:
(+)-二异丙酯-L-(+)-酒石酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
234.25
Beilstein:
1727863
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]24/D +17°, neat
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
152 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
D- 和 L-型均可用作经不对称环氧化对外消旋烯丙醇和 α-糠胺进行动力学拆分的试剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)