重要文件
225371
Sigma-Aldrich
1,4-二氯-2-硝基苯
99%
同義詞:
2,5-二氯硝基苯, 硝基对二氯苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3NO2
CAS號碼:
分子量::
192.00
Beilstein:
778109
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
6.6 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 25 °C)
化驗
99%
形狀
solid
expl. lim.
9.2 %
bp
266-269 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI 密鑰
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
275.0 °F
閃點(°C)
135 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Z C Jin et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(5), 292-295 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 carrying the fused gene umuC'-'lacZ could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-1-oxide (4NQO) in S. typhimurium LT2 TA 1535(his-). Maximum revertants were 4.35 and 3.96 times that of the controls without
Z C Jin et al.
Mutation research, 264(1), 1-5 (1991-09-01)
The plasmid pSK1002 (umuC'-'lacZ) could increase the number of revertants induced by methyl methanesulfonate (MMS) and 4-nitroquinoline-N-oxide (4NQO) in Salmonella typhimurium TA 1535 (his-). The values induced by N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) were not different irrespective of the presence or absence of