文件
224251
Sigma-Aldrich
2-丙基戊酸
98%
同義詞:
丙戊酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
144.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
抗惊厥药,同时还具有双相障碍症情绪稳定剂的功效
取代透過
產品號碼