文件
22134
Sigma-Aldrich
(+)-β-雪松烯
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
同義詞:
(1S,2R,5S)-8-亚甲基-2,6,6-三甲基三环[5.3.1.01.5]十一烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24
CAS號碼:
分子量::
204.35
Beilstein:
2244722
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.502
bp
263-264 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
InChI 密鑰
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
一般說明
β雪松烯是一种三环倍半萜,可从加那利刺柏西班牙圆柏中获得。它是雪松油的主要成分,雪松油可用作开发生物燃料的原料。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在锥底内插管中。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Use of a highly effective intramolecular Pauson-Khand cyclisation for the formal total synthesis of (?)-α-and β-cedrene by preparation of cedrone
Crawford JJ, et al.
Tetrahedron, 62(49), 11360-11370 (2006)
Renewable high density fuels containing tricyclic sesquiterpanes and alkyl diamondoids
Harrison KW and Harvey BG
Sustainable Energy & Fuels, 1(3), 467-473 (2017)
Formal Total Synthesis of (?)-α-and β-Cedrene by Preparation of Cedrone. Construction of the Tricyclic Carbon Skeleton by the Use of a Highly Efficient Intramolecular Khand Annulation
Kerr WJ, et al.
Organic Letters, 3(19), 2945-2948 (2001)