重要文件
220841
Sigma-Aldrich
顺-1,5-二甲基二环[3.3.0]辛烷-3,7-二酮
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14O2
CAS號碼:
分子量::
166.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
mp
228-230 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
C[C@]12CC(=O)C[C@@]1(C)CC(=O)C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-9-3-7(11)5-10(9,2)6-8(12)4-9/h3-6H2,1-2H3/t9-,10+
InChI 密鑰
KGZWVKASYOPUET-AOOOYVTPSA-N
一般說明
Olefination of cis-1,5-dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione with (carbethoxyethylidene)triphenylphospharane under controlled microwave heating has been investigated[1]. It reacts with carbon disulfide, strong base and an alkylating agent in dipolar aprotic solvents to yield racemic mixtures of 2-dialkylthio-methylene compounds[2].
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
DITHIOCARBOXYLIERUNGSREAKTIONEN VON cis-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DIONEN. MOLEKUL-UND KRISTALLSTRUKTUR VON cis-2, 6-BIS (DIMETHYLTHIO-METHYLEN)-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DION.
Dolling W, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 113(1-4), 263-274 (1996)
Microwave-assisted regioselective olefinations of cyclic mono-and di-ketones with a stabilized phosphorus ylide.
Wu J, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4643-4650 (2006)