product name
甘氨酸 钠盐 水合物, 98%
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-201 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3