文件
218499
Sigma-Aldrich
3-哌啶基-1,2-丙二醇
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H17NO2
CAS號碼:
分子量::
159.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(O)CN1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO2/c10-7-8(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h8,10-11H,1-7H2
InChI 密鑰
MECNWXGGNCJFQJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges