重要文件
218421
Sigma-Aldrich
二氢香芹醇
mixture of isomers, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O
CAS號碼:
分子量::
154.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
蒸汽密度
5.3 (vs air)
蒸汽壓力
0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
95%
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCC(CC1O)C(C)=C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)