重要文件
218332
Sigma-Aldrich
(−)-氧化柠檬烯(顺反异构体混合物)
99%
同義詞:
(4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16O
CAS號碼:
分子量::
152.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]21/D −69°, neat
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CC(=C)[C@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m0/s1
InChI 密鑰
CCEFMUBVSUDRLG-IDKOKCKLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty