重要文件
217069
Sigma-Aldrich
六甲基二硅烷
98%
同義詞:
Permethyldisilane, Trimethyl(trimethylsilyl)silane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(Si(CH3)3)2
CAS號碼:
分子量::
146.38
Beilstein:
1633463
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
112-114 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在碳化硅生长期间用作气相沉积的源材料。[1]
用于乙酸烯丙酯、[2]芳基卤化物[3]和二酮的硅烷化试剂。[4]在碳化硅生长期间用作气相沉积的源材料。[5]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
21.2 °F
閃點(°C)
-6 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Thin Solid Films, 252, 13-13 (1994)
Journal of Organometallic Chemistry, 446, 135-135 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3607-3607 (1993)
Chemistry Letters (Jpn), 2, 315-315 (1993)
文章
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
原子層沉積 (ALD)、微電子、Mo:Al2O3 薄膜、奈米複合鍍層、光電、半導體元件、W:Al2O3 薄膜、複合薄膜、逐層鍍膜
近期對於電動車和混合動力車的需求,加上價格的降低,使得鋰離子電池 (LIB) 成為越來越受歡迎的充電電池技術。
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
查看全部