product name
Amberlyst® 15 氢型, wet
形狀
beads
品質
wet
參數
120 °C max. temp.
濕度
≤1.6%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
<300 μm
工作pH值
0-14
容量
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
它是一种具有强酸性磺酸基团的大网状聚苯乙烯基离子交换树脂。它可作为非常好的强酸使用。它也可以多次使用。Amberlyst 15是一种热敏大孔磺酸离子交换酸树脂,可用作催化剂。
應用
AMBERLITE™ 15可用作HPLC分析的柱填充材料。氢型AMBERLITE™ 可用作TLC、纸和LPL色谱的分离介质。
强酸性阳离子交换树脂常用作多相反应的酸催化剂,用于无水催化。
抗化學/物理腐蝕性
溶胀(干燥至溶剂饱和,%):
己烷 10-15、甲苯 10-15、二氯乙烯 15-20、二乙酸乙二酯 30-40、95% 乙烯醇 60-70、水 60-70。
己烷 10-15、甲苯 10-15、二氯乙烯 15-20、二乙酸乙二酯 30-40、95% 乙烯醇 60-70、水 60-70。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)