重要文件
215988
Sigma-Aldrich
氧化钒(III)
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
V2O3
CAS號碼:
分子量::
149.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
1970 °C (lit.)
密度
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
InChI 密鑰
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)