重要文件
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-叔丁氧基-1,2-丙二醇
≥97.0% (GC)
同義詞:
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
CAS號碼:
分子量::
148.20
Beilstein:
1698535
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.44
密度
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
應用
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
237.2 °F - closed cup
閃點(°C)
114 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)