重要文件
204242
Sigma-Aldrich
双(三苯基膦)合氯化羰基铑(I)
99.9%
同義詞:
RhCl (CO) (PPh3) 2, 二(三苯基膦)羰基氯化铑(I), 羰基双三苯基磷氯化铑
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(C6H5)3P]2RhCl(CO)
CAS號碼:
分子量::
690.94
Beilstein:
4618896
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99.9%
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
224-227 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Rh].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.CO.ClH.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h2*1-15H;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
SGULOPRLUCGLSH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于环金属化反应。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jiang, X.; Shengming, M. J.
Journal of the American Chemical Society, 129 (2007)
Xuefeng Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11600-11607 (2007-08-30)
Cyclometallation of two unsaturated carbon-carbon bonds usually requires the application of low-valent metal catalysts, which could cleave the propargylic ester linkage. Thus, it is desirable to identify a catalyst which could undergo cyclometallation without cleaving the propargylic ester linkage. In