文件
683132
Sigma-Aldrich
Chiralyst P493
Umicore, 98%
同義詞:
(1,5-环辛二烯)氯铑(I)二聚体, 二(μ-氯)双(1,5-环辛二烯)二铑(I), 1,5-环辛二烯氯铑(I)二聚体, Pd(dppf)Cl2, 二聚氯代(1,5-环辛二烯)铑(I), 双(1,5-环辛二烯氯化铑), 环辛二烯络氯化铑
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24Cl2Rh2
CAS號碼:
分子量::
493.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
crystals
反應適用性
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
216.3-219.2 °C
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI 密鑰
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氯(1,5-环辛二烯)铑 (I) 二聚体 ([Rh (COD) Cl] 2 ) 可以:
  • 用于合成杂环卡宾 (NHCs) 铑配合物。
  • 修饰并包覆在铁氧体磁性纳米颗粒表面,用于催化烯烃氢甲酰化反应。
  • 用于合成三层结构,以用作开环聚合催化剂。
  • 作为胺-硼烷加合物(储氢材料) 氨-硼烷 脱氢的有效催化剂。
法律資訊
Umicore 产品
更多信息请参见 www.pmc.umicore.com
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rhodium and iridium complexes of N-heterocyclic carbenes via transmetalation: structure and dynamics.
Chianese AR, et al.
Organometallics, 22(8), 1663-1667 (2003)
Allosteric supramolecular triple-layer catalysts.
Yoon HJ, et al.
Science, 330(6000), 66-69 (2010)
Highly Efficient Colloidal Cobalt-and Rhodium-Catalyzed Hydrolysis of H3N?BH3 in Air.
Clark TJ, et al.
Inorganic Chemistry, 46(18), 7522-7527 (2007)
Magnetic nanoparticles as a catalyst vehicle for simple and easy recycling.
Yoon TJ, et al.
New. J. Chem., 27(2), 227-229 (2003)
文章
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.