重要文件
203211
Sigma-Aldrich
氯化铒(III) 六水合物
99.995% trace metals basis
同義詞:
Erbium trichloride hexahydrate, Erbium(3+) trichloride hexahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ErCl3·6H2O
CAS號碼:
分子量::
381.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: erbium
雜質
≤55.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
UJBPGOAZQSYXNT-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氯化铒(III)六水合物是一种粉红色结晶水合物,具有独特的磁性和光学性质。它易溶于水。 它广泛应用于光纤、发光器件和有机合成等领域。它具有Lewis酸碱行为,从而增强了其催化性能。[1] [2]
應用
氯化铒(III)六水合物可用作:
  • 化学气相沉积(CVD)的前体,以 制备具有高介电常数的氧化铒薄膜。[1]
  • 掺杂剂,用于制备特种硅 光纤。[2]
  • 催化剂,用于快速、立体选择性 合成反-4,5-二氨基环戊-2-烯酮。[3]
  • 制备具有长红外发光寿命的 杂化双(五氟苯基)亚膦酸铒。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
High-k erbium oxide film prepared by sol-gel method for low-voltage thin-film transistor
Guandong Wang, et al
Nanotechnology, 32, 215202-215202 (2021)
Erbium(III) Chloride in Ethyl Lactate as a Smart Ecofriendly System for Efficient and Rapid Stereoselective Synthesis of trans-4,5-Diaminocyclopent-2-enones
Antonio Procopio, et al
ACS sustainable chemistry & engineering, 1, 541-544 (2013)
Multiple solution-doping in optical fibre fabrication II ? Rare-earth and aluminium co-doping
F.Z. Tang, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 354, 1582-1590 (2008)
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.