重要文件
201898
Sigma-Aldrich
Direct yellow 50
Dye content 40 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H24N6Na4O13S4
CAS號碼:
分子量::
956.82
顏色索引編號:
29025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
成份
Dye content, 40%
λmax
390 nm
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc(N=Nc3cc(c4cccc(c4c3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c2)ccc1N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H28N6O13S4.4Na/c1-19-13-21(9-11-29(19)40-38-23-15-27-25(33(17-23)57(49,50)51)5-3-7-31(27)55(43,44)45)36-35(42)37-22-10-12-30(20(2)14-22)41-39-24-16-28-26(34(18-24)58(52,53)54)6-4-8-32(28)56(46,47)48;;;;/h3-18H,1-2H3,(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
XRFRTDKENRGSSX-UHFFFAOYSA-J
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xin-Lei Jia et al.
Plant reproduction, 34(2), 91-101 (2021-04-28)
The pollen coat, which forms on the pollen surface, consists of a lipid-protein matrix. It protects pollen from desiccation and is involved in adhesion, pollen-stigma recognition, and pollen hydration during interactions with the stigma. The classical methods used for pollen