重要文件
201200
Sigma-Aldrich
2-甲基-4-硝基-5-氯苯胺
40%
同義詞:
2-氨基-4-氯-5-硝基甲苯, 5-氯-2-甲基-4-硝基苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H2(NO2)(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
186.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
包含
~60% water
濃度
40%
mp
164-167 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
Cc1cc(c(Cl)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,9H2,1H3
InChI 密鑰
OKOSGBYZOWWAPH-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Chloro-4-nitro-o-toluidine was used in the synthesis of 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave