重要文件
198757
Sigma-Aldrich
4-溴苯基 2-氯乙基醚
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4OCH2CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
235.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)