重要文件
197971
Sigma-Aldrich
高香兰酸乙酯
97%
同義詞:
4-羟基-3-甲氧基苯基乙酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
210.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ethyl homovanillate is a strong inhibitor of monoamine oxidase A (MAOA)[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Guoxin Tao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(15), 4777-4788 (2005-06-07)
Eugenol (1) is an active principle of Rhizoma acori graminei, a medicinal herb used in Asia for the treatment of symptoms reminiscent of Alzheimer's disease (AD). It has been shown to protect neuronal cells from the cytotoxic effect of amyloid