重要文件
196991
Sigma-Aldrich
3,5-双(三氟甲基)硝基苯
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3NO2
CAS號碼:
分子量::
259.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
密度
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)