重要文件
196592
Sigma-Aldrich
4,4'-二氨基八氟联苯
90%, technical grade
同義詞:
八氟联苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6F4C6F4NH2
CAS號碼:
分子量::
328.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
solid
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(N)c(F)c2F
InChI
1S/C12H4F8N2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H2
InChI 密鑰
FWOLORXQTIGHFX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)